Documentos Principais
SRP0323
Sigma-Aldrich
KDM4DL human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KDM4D-like, KDM4DL, lysine (K)-specific demethylase 4E
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.276,00
R$ 3.276,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.276,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.276,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
65 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... KDM4E(390245)
Descrição geral
Human KDM4DL, also known as JMJDE (GenBank Accession No. NM_001161630), amino acids 2-337 with N-terminal GST-tag, MW=65 kDa, expressed in Sf9 cells using a Baculovirus expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Barna D Fodor et al.
Genes & development, 20(12), 1557-1562 (2006-06-02)
Histone lysine trimethyl states represent some of the most robust epigenetic modifications in eukaryotic chromatin. Using a candidate approach, we identified the subgroup of murine Jmjd2 proteins to antagonize H3K9me3 at pericentric heterochromatin. H3K27me3 and H4K20me3 marks are not impaired
Sophie Beyer et al.
The Journal of biological chemistry, 283(52), 36542-36552 (2008-11-06)
Posttranslational histone modifications serve to store epigenetic information and control both nucleosome assembly and recruitment of non-histone proteins. Histone methylation occurs on arginine and lysine residues and is involved in the regulation of gene transcription. A dynamic control of these