Documentos Principais
SRP0225
Sigma-Aldrich
Rheb Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
GTP-binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.021,00
R$ 3.021,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.021,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.021,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
23 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RHEB(6009)
Descrição geral
Human Rheb (GenBank Accession No. NM_005614), full length with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicação
Useful for the study of biochemical function.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)