SRP0208
PRL-1 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PRL-1, PTP4A1, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
19.8 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTP4A1(7803)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)