Documentos Principais
SRP0185
Sigma-Aldrich
ALAS2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ALA synthase 2-δ, ALAS-E, Aminolevulinic acid synthase 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.452,00
R$ 3.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.452,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
46 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ALAS2(212)
Descrição geral
Human ALAS2 (aminolevulinate, δ-, synthase 2) (GenBank Accession No. NM_000032), (amino acids 136-553) with N-terminal His tag, MW = 46 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol, 3 mM DTT, 20 μM pyridoxal 5′ phosphate monohydrate.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)