Key Documents
SRP0184
Sigma-Aldrich
Aha1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AHA1, AHSA1, Activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
38 kDa
embalagem
pkg of 200 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AHSA1(10598)
Descrição geral
Human recombinant full-length AHA1 with C-terminal HIS tag (GenBank Accession No. NM_012111), expressed in E. coli. MW = 38 kDa,
Aplicação
ATPase activity assay for Hsp90alpha.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1