The sequence for Product SRP0164, Histone H4 (2-58) human is as follows:SGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGV
SRP0164
Histone H4 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HIST2H4A
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
32 kDa
embalagem
pkg of 500 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIST2H4A(8370)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the amino acid sequence of Histone H4 (2-58) human, Product SRP0164?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.