Documentos Principais
SRP0157
Sigma-Aldrich
SUV4-20h2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KMT5C, Lysine N-methyltransferase 5C, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 6.081,00
R$ 6.081,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 6.081,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 6.081,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
58 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Descrição geral
Human SUV4-20H2 (GenBank Accession No. NM_032701), amino acids 2-280, with N-terminal GST tag, MW = 58 kDa, expressed in E. coli expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)