SRP0150
Set8 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KMT5A, Lysine N-methyltransferase 5A, PR-Set7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 8, SETD8
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
44 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SETD8(387893)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1