SRP0101
HDAC 1 from Plasmodium falciparum
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HD1, Histone deacetylase 1
About This Item
fonte biológica
Plasmodium falciparum
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥40% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
55 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Plasmodium falciparum ... HDAC1(813532)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3