SML4072
Tetrahydroberberine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-Canadine, (±)-Tetrahydroberberine, 5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine
About This Item
fonte biológica
(Corydalis yanhusuo)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tetrahydroberberine (Canadine), an isoquinoline alkaloid isolated from corydalis tuber, is a potent dopamine D2 receptor antagonist (pKi = 6.08) and nicotinic acetylcholine receptor (α4β2, α4β4, α7, α1β, 1γδ) modulator. Tetrahydroberberine alleviates high-fat diet-induced hyperlipidemia and induces clearance of low-density lipoprotein and intermediate-density lipoprotein in mice.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3