SML4025
Drp1 inhibitor, SC9
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[6-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-1-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-2-[(5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)thio]-N-methylacetamide, SC9
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC2=NC(SCC(N(C(C(N3)=O)=C(N)N(CC4=CC=CC=C4)C3=O)C)=O)=NN2C(C)=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Drp1 inhibitor SC9 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of GTPase activity of dynamin-related protein 1 (Drp1) that binds to a switch I-adjacent grove (SWAG) on Drp1. SC9 inhibits Drp1-Fis1 interaction in cells and eases the burden of Drp1-mediated pathologies such as LPS-induced mitochondrial dysfunction. It rescues mice from LPS-induced endotoxemia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3