SML3852
Saroglitazar Magnesium
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αS)-α-Ethoxy-4-[2-[2-methyl-5-[4-(methylthio)phenyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethoxy]benzenepropanoic acid Magnesium, (s)-2-Ethoxy-3-(4-(2-(2-methyl-5-(4-(methylthio)phenyl)-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid Magnesium
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].S(C)c4ccc(cc4)c5[n](c(cc5)C)CCOc6ccc(cc6)C[C@H](OCC)C(=O)[O-].S(C)c1ccc(cc1)c2[n](c(cc2)C)CCOc3ccc(cc3)C[C@H](OCC)C(=O)[O-]
InChI
1S/2C25H29NO4S.Mg/c2*1-4-29-24(25(27)28)17-19-6-10-21(11-7-19)30-16-15-26-18(2)5-14-23(26)20-8-12-22(31-3)13-9-20;/h2*5-14,24H,4,15-17H2,1-3H3,(H,27,28);/q;;+2/p-2/t2*24-;/m00./s1
chave InChI
UJYFZCVPOSZDMK-YPPDDXJESA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Saroglitazar is a potent and selective PPARα/γ (peroxisome proliferator-activated receptor) agonist that exhibits lipid-lowering and insulin-sensitizing effects. Saroglitazar is approved in India for the treatment of diabetes type 2 and dyslipidemia.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)