Documentos Principais
SML3777
Sigma-Aldrich
SAR7334
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
SAR-7334, 4-({(1R,2R)-2-[(3R)-3-Aminopiperidin-1-yl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl}oxy)-3-chlorobenzonitrile, 4-[rac-trans-(1,2)-2-((R)-3-Aminopiperidin-1-yl)indan-1-yloxy]-3-chlorobenzonitrile, SAR 7334
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
367.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)C#N)O[C@H]2[C@@H](Cc4c2cccc4)N3C[C@@H](CCC3)N
chave InChI
RLKRLNQEXBPQGQ-OZOXKJRCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRPC6-selective transient receptor potential channel (TRPC) inhibitor.
SAR7334 is a TRPC6-selective transient receptor potential channel (TRPC) inhibitor (IC50 against OAG-induced Ca2+ influx in TRPC3/6/7-expressing cells = 9.5/226/282 nM, IC50 >10 μM in TRPC4/10 cells; IC50 = 7.9 nM by whole-cell patch-clamp using TRPC6-HEK-FITR cells).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
TRPC6 inhibits renal tubular epithelial cell pyroptosis through regulating zinc influx and alleviates renal ischemia-reperfusion injury
Faseb Journal, 36(10) (2022)
The role of TRPC6 calcium channels and P2 purinergic receptors in podocyte mechanical and metabolic sensing
Physiology international (2021)
Discovery and pharmacological characterization of a novel potent inhibitor of diacylglycerol-sensitive TRPC cation channels
British Journal of Pharmacology, 172(14), 3650-3660 (2015)