SML3605
Selexipag
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-{4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy}-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT-293987, NS-304
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(CCCCOCC(NS(C)(=O)=O)=O)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1
chave InChI
QXWZQTURMXZVHJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)