SML3601
ZZW-115 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
10-[3-[4-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-piperazinyl]propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine trihydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(4-(3-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethanamine trihydrochloride, ZZW 115 trihydrochloride, ZZW115 trihydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(C1=CC=C2SC3=C(N(CCCN4CCN(CC4)CCN(C)C)C2=C1)C=CC=C3)F.[3HCl]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3