Documentos Principais
SML3426
Sigma-Aldrich
Glycerol phenylbutyrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriyl tris(4-phenylbutanoate), GPB, Glyceryl tri-[4-phenylbutyrate, HPN 100, Tri(4-phenylbutyryl)glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H38O6
Número CAS:
Peso molecular:
530.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3
chave InChI
ZSDBFLMJVAGKOU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glycerol phenylbutyrate, a triacylglycerol, is a prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA). Glycerol phenylbutyrate is a nitrogen-binding agent approved for the chronic management of adult and pediatric patients (≥2 years of age) with urea cycle disorders (UCDs) who cannot be managed by dietary protein restriction and/or amino acid supplementation alone.
Prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA); ammonia scavenger
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)