Documentos Principais
SML3057
Sigma-Aldrich
Indacaterol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, QAB-149, R)-5-[2-(5,6-diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 513,00
50 MG
R$ 1.984,00
R$ 513,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 513,00
50 MG
R$ 1.984,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
392.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 513,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CNC1CC(C=C(CC)C(CC)=C2)=C2C1)C3=CC=C(O)C(N4)=C3C=CC4=O
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
chave InChI
QZZUEBNBZAPZLX-QFIPXVFZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Indacaterol is an ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist. It is used as bronchodilator.
Ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist; bronchodilator
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Radhika Joshi et al.
Molecular pharmacology, 96(1), 56-72 (2019-05-01)
The effects of phosphodiesterase (PDE) 4 inhibitors on gene expression changes in BEAS-2B human airway epithelial cells are reported and discussed in relation to the mechanism(s) of action of roflumilast in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Microarray-based gene expression profiling