Documentos Principais
SML2999
Sigma-Aldrich
KL201
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Bromo-N-(5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-benzamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 554,00
25 MG
R$ 2.234,00
R$ 554,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 554,00
25 MG
R$ 2.234,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14BrN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
388.28
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 554,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1Br)NC2=NC=NC3=C2C4=C(CCCC4)S3
InChI
1S/C17H14BrN3OS/c18-12-7-3-1-5-10(12)16(22)21-15-14-11-6-2-4-8-13(11)23-17(14)20-9-19-15/h1,3,5,7,9H,2,4,6,8H2,(H,19,20,21,22)
chave InChI
KFSLRFWIPVMBNT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
KL201 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. KL201 selectively regulate cryptochrome 1 (Cry1). It binds to FAD-binding pocket of CRY1 preventing interaction with FBXL3 and ubiquitin-dependent degradation.
circadian clock modulator that lengthens a circadian period; stabilizes cryptochrome 1 (Cry1)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simon Miller et al.
Cell chemical biology, 27(9), 1192-1198 (2020-06-06)
Cryptochrome 1 (CRY1) and CRY2 are core regulators of the circadian clock, and the development of isoform-selective modulators is important for the elucidation of their redundant and distinct functions. Here, we report the identification and functional characterization of a small-molecule