Documentos Principais
SML2990
Sigma-Aldrich
dCeMM2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((5H-[1,2,4]Triazino[5,6-b]indol-3-yl)thio)-N-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 733,00
25 MG
R$ 2.966,00
R$ 733,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 733,00
25 MG
R$ 2.966,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H11ClN6OS
Número CAS:
Peso molecular:
370.82
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 733,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=NC=C(Cl)C=C1)CSC2=NC3=C(C4=C(N3)C=CC=C4)N=N2
InChI
1S/C16H11ClN6OS/c17-9-5-6-12(18-7-9)20-13(24)8-25-16-21-15-14(22-23-16)10-3-1-2-4-11(10)19-15/h1-7H,8H2,(H,18,20,24)(H,19,21,23)
chave InChI
VFWVTIHYVUKNGR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase
dCeMM2 is a cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase complex. dCeMM2 induced proximity between CDK12–cyclin K and the CRL complex adaptor protein DDB1 that causes ubiquitination and proteasomal degradation of cyclin K.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cristina Mayor-Ruiz et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1199-1207 (2020-08-05)
Targeted protein degradation is a new therapeutic modality based on drugs that destabilize proteins by inducing their proximity to E3 ubiquitin ligases. Of particular interest are molecular glues that can degrade otherwise unligandable proteins by orchestrating direct interactions between target