SML2881
R-VK4-40
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
R-VK4-40, N-[(3R)-4-[4-(2-Chloro-3-ethylphenyl)-1-piperazinyl]-3-hydroxybutyl]-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)N1)NCC[C@H](CN3CCN(C4=CC=CC(CC)=C4Cl)CC3)O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3