SML2864
Loviride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-[(2-Acetyl-5-methylphenyl)amino]-2,6-dichloro-benzeneacetamide, (±)-2-(6-Acetyl-m-toluidino)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide, R 89439
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H16Cl2N2O2/c1-9-6-7-11(10(2)22)14(8-9)21-16(17(20)23)15-12(18)4-3-5-13(15)19/h3-8,16,21H,1-2H3,(H2,20,23)
chave InChI
CJPLEFFCVDQQFZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3