SML2859
AB-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R,4R,5R)-rel-4-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-ene-1-methanol, (1R,4R,5R)-rel-l-4-(5-(Hydroxymethyl)-8-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-7-en-2-yl))-phenol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C3C[C@](C1)(CC=C3C)CO)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H20O3/c1-11-6-7-16(9-17)8-14(11)15(19-10-16)12-2-4-13(18)5-3-12/h2-6,14-15,17-18H,7-10H2,1H3/t14?,15-,16+/m0/s1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)