Key Documents
SML2753
Sigma-Aldrich
UCSF4226
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(2-bromo-5-?methoxyphenyl)methyl]-3-?pyridinamine, ZINC128734226
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
293.16
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
UCSF4226 (ZINC128734226) is brain permeable, potent and selective agonist of human melatonin hMT2 receptor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus