Documentos Principais
SML2736
Sigma-Aldrich
NPBA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-((4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)amino)ethyl)benzamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 744,00
25 MG
R$ 2.756,00
R$ 744,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 744,00
25 MG
R$ 2.756,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14F3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
353.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 744,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCNC(=O)c2ccccc2
chave InChI
LUJDPMMSYZQCHA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NPBA is a potent and selective agonist (activator) of potassium K2P channel TASK-3 (KCNK9).
potent and selective agonist (activator) of potassium K2P channel TASK-3 (KCNK9)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fuyun Tian et al.
Molecular pharmacology, 96(1), 26-35 (2019-04-25)
The TASK-3 channel is a member of the K2P family that is important for the maintenance of the resting membrane potential. Previous studies have demonstrated that the TASK-3 channel is involved in several physiologic and pathologic processes, including sleep/wake control