Documentos Principais
SML2681
Sigma-Aldrich
cRIPGBM
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Benzyl-3-(4-fluorobenzyl)-2-methyl-4,9-dioxo-4,9-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]imidazol-3-ium chloride, RIPGBM proapoptic metabolite
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 587,00
25 MG
R$ 2.349,00
R$ 587,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 587,00
25 MG
R$ 2.349,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H20ClFN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
446.90
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 587,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C([N+](CC3=CC=C(F)C=C3)=C(C)N2CC4=CC=CC=C4)C(C5=C1C=CC=C5)=O.[Cl-]
InChI
1S/C26H20FN2O2.ClH/c1-17-28(15-18-7-3-2-4-8-18)23-24(29(17)16-19-11-13-20(27)14-12-19)26(31)22-10-6-5-9-21(22)25(23)30;/h2-14H,15-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IHNGETPFBJHWFE-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Apoptosis inducer that binds receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2, RIP2) and promotes the proapoptotic RIPK2/caspase-1 complex formation.
cRIPGBM is an apoptosis inducer (GBM-1/-5/-39 EC50 = 63/95/290 nM; human neural progenitor cells (NPCs)/astrocytes/lung fibroblasts EC50 = 190/710/960 nM) that binds receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2, RIP2) and promotes the formation of a proapoptotic RIPK2/caspase-1 complex. Cell type-selective metabolic redox conversion of RIPGBM to cRIPGBM in glioblastoma multiforme (GBM) cancer stem cells (CSCs) form the basis of selective GBM CSCs apoptosis induction by RIPGBM over non-GBM cultures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Natasha C Lucki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(13), 6435-6440 (2019-03-09)
Glioblastoma multiforme (GBM; grade IV astrocytoma) is the most prevalent and aggressive form of primary brain cancer. A subpopulation of multipotent cells termed GBM cancer stem cells (CSCs) play a critical role in tumor initiation, tumor maintenance, metastasis, drug resistance