Documentos Principais
SML2602
Sigma-Aldrich
CW3388
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)octahydro-azocine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 3.075,00
R$ 761,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 3.075,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25N
Número CAS:
Peso molecular:
279.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 761,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
chave InChI
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CW3388 is a cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation. CW3388 potently inhibits the cholesterol biosynthesis enzyme Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It promotes myelination in vitro.
cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation; inhibitor of Δ8,7-sterol isomerase (EBP)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dharmaraja Allimuthu et al.
Cell chemical biology, 26(4), 593-599 (2019-02-19)
Small molecules that promote oligodendrocyte formation have been identified in "drug repurposing" screens to nominate candidate therapeutics for diseases in which myelin is lost, including multiple sclerosis. We recently reported that many such molecules enhance oligodendrocyte formation not by their