Documentos Principais
SML2510
Sigma-Aldrich
Flubendazol
Sinônimo(s):
Flubendazol, Flubendazole, Flumoxanal, Methyl [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.091,00
R$ 1.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.091,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
313.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 1.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
chave InChI
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Flubendazole, an antithelmintic, has been widely used in treating intestinal parasites. Additionally, Flubendazole has been reported to exert anticancer activities.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yongqi Zhen et al.
Theranostics, 10(18), 8080-8097 (2020-07-30)
Background: Triple-negative breast cancer (TNBC) is one of the most prevalent neoplastic diseases worldwide, but efficacious treatments for this pathological condition are still challenging. The lack of an effective targeted therapy also leads to a poor prognosis for patients affected