SML2436
BAY-958 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3-((4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)methanesulfonamide hydrochloride, 3-[[4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenemethanesulfonamide hydrochloride, BAY 958 HCl, BAY958 HCl, LDC 526 HCl, LDC526 HCl
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(C2=NC(NC3=CC(CS(=O)(N)=O)=CC=C3)=NC=N2)C(OC)=C1.Cl
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3