Documentos Principais
SML2344
Sigma-Aldrich
SJB3-019A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Pyridin-3-yl)napthalo(-2,3-d)oxazole-4,9-dione
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 3.075,00
R$ 761,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 3.075,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H8N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
276.25
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 761,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to very dark gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
potent USP1 inhibitor that induces ID1 degradation, upregulation of p21 and cytoxicity in K562 and other leukemic cell lines
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Helena Mistry et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(12), 2651-2662 (2013-10-17)
Inhibitor of DNA binding 1 (ID1) transcription factor is essential for the proliferation and progression of many cancer types, including leukemia. However, the ID1 protein has not yet been therapeutically targeted in leukemia. ID1 is normally polyubiquitinated and degraded by