Documentos Principais
SML2336
Sigma-Aldrich
Sk052-145-2
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(Cyclopentyloxy)-5-methoxy-2-nitro-N-(5-(pentan-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzamide, Lipoprotein signal peptidase inhibitor, Lsp inhibitor
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 695,00
25 MG
R$ 2.805,00
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 695,00
25 MG
R$ 2.805,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
434.51
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=NN=C(C(CC)CC)S1)C2=CC(OC)=C(OC3CCCC3)C=C2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H26N4O5S/c1-4-12(5-2)19-22-23-20(30-19)21-18(25)14-10-16(28-3)17(11-15(14)24(26)27)29-13-8-6-7-9-13/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,21,23,25)
chave InChI
QRUAZOLDUDHNBK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sk052-145-2 is a potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp). Sk052-145-2 potently inhibits growth of E. Coli in a presence of polymyxin B nonapeptide (PMBN).
potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seiya Kitamura et al.
Cell chemical biology, 25(3), 301-308 (2018-01-18)
As resistance to antibiotics increases, the exploration of new targets and strategies to combat pathogenic bacteria becomes more urgent. Ideal protein targets are required for viability across many species, are unique to prokaryotes to limit effects on the host, and have