SML2305
BPK-29
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-[hexahydro-1-[4-(4-morpholinyl)benzoyl]-1H-azepin-4-yl]-N-(phenylmethyl)-acetamide, N-Benzyl-2-chloro-N-[1-(4-morpholin-4-yl-benzoyl)-azepan-4-yl]-acetamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCl)N(C1CCN(C(C2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=O)CCC1)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H32ClN3O3/c27-19-25(31)30(20-21-5-2-1-3-6-21)24-7-4-13-29(14-12-24)26(32)22-8-10-23(11-9-22)28-15-17-33-18-16-28/h1-3,5-6,8-11,24H,4,7,12-20H2
chave InChI
ZKWKNYRAPOSUDO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)