Documentos Principais
SML2289
Sigma-Aldrich
HBT1
Sinônimo(s):
2-(((5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, N-[3-(Aminocarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1-acetamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 566,00
25 MG
R$ 2.292,00
R$ 566,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 566,00
25 MG
R$ 2.292,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17F3N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
386.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 566,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N)C1=C(NC(CN2C(C)=CC(C(F)(F)F)=N2)=O)SC3=C1CCCC3
InChI
1S/C16H17F3N4O2S/c1-8-6-11(16(17,18)19)22-23(8)7-12(24)21-15-13(14(20)25)9-4-2-3-5-10(9)26-15/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,20,25)(H,21,24)
chave InChI
PHLXSNIEQIKENK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
AMPA-R potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons
HBT1 is an AMPA-R [alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptor] potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons. HBT1 binds to ligand-binding domain of AMPA-R in glutamate dependent manner.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Akiyoshi Kunugi et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 364(3), 377-389 (2018-01-05)
α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptor (AMPA-R) potentiators with brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-induction potential could be promising as therapeutic drugs for neuropsychiatric and neurologic disorders. However, AMPA-R potentiators such as LY451646 have risks of narrow bell-shaped responses in pharmacological effects, including in