Documentos Principais
SML2150
Sigma-Aldrich
AZ6102
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
rel-2-[4-[6-[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]-4-methyl-3-pyridinyl]phenyl]-3,7-dihydro-7-methyl-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 538,00
25 MG
R$ 2.177,00
R$ 538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 538,00
25 MG
R$ 2.177,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H28N6O
Número CAS:
Peso molecular:
428.53
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC2=C1N=C(C3=CC=C(C4=CN=C(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)C=C4C)C=C3)NC2=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
AZ6102 is a potent and selective Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2) inhibitor that has 100-fold selectivity against other PARP family enzymes. AZ6102 is moderately orally bioavailable in rat and mice.
bioavailable, potent and selective Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2) inhibitor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey W Johannes et al.
ACS medicinal chemistry letters, 6(3), 254-259 (2015-03-31)
The canonical Wnt pathway plays an important role in embryonic development, adult tissue homeostasis, and cancer. Germline mutations of several Wnt pathway components, such as Axin, APC, and ß-catenin, can lead to oncogenesis. Inhibition of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) catalytic