Documentos Principais
SML2005
Sigma-Aldrich
SMARt-420
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Butanone, 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl), 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)butan-1-one, BDM41420
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 553,00
25 MG
R$ 2.227,00
R$ 553,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 553,00
25 MG
R$ 2.227,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
340.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 553,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activates an alternative bioactivation pathway of the tuberculosis antibiotic pro-drug ethionamide, reversing resistance.
SMARt-420 (Small Molecule Aborting Resistance) activates an alternative bioactivation pathway of the tuberculosis antibiotic pro-drug ethionamide. Ethionamide bioactivation is normally catalyzed by monooxygenase EthA, but mutations in the enzyme have allowed many strains to become resistant. SMARt-420 activates a previously unknown pathway, reversing ethionamide-acquired resistance and clearing ethionamide-resistant infection in mice in addition to increasing the sensitivity of bacteria to ethionamide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicolas Blondiaux et al.
Science (New York, N.Y.), 355(6330), 1206-1211 (2017-03-18)
Antibiotic resistance is one of the biggest threats to human health globally. Alarmingly, multidrug-resistant and extensively drug-resistant