SML1985
GSK6853
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-N-(1,3-Dimethyl-6-(2-methylpiperazin-1-yl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-2-methoxybenzamide, N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-6-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxybenzamide
Selecione um tamanho
R$ 623,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 623,00
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -45 to -55°, c = 0.3 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C)C2=CC(N3CCNC[C@H]3C)=C(NC(C4=C(OC)C=CC=C4)=O)C=C2N1C
chave InChI
FQWDVNSBYDXPIO-CQSZACIVSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK9311 is the negative control for the active enantiomer, GSK6853. GSK9311 is available from Sigma. To learn more about and purchase GSK9311, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)