SML1913
ASB14780
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(3-Phenethyl-1-(4-phenoxyphenyl)-1H-indol-5-yl)propanoic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-[1-(4-Phenoxyphenyl)-3-(2-phenylethyl)-1H-indol-5-yl]propanoic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCC1=CC2=C(N(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C=C2CCC5=CC=CC=C5)C=C1.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C31H27NO3.C4H11NO3/c33-31(34)20-13-24-12-19-30-29(21-24)25(14-11-23-7-3-1-4-8-23)22-32(30)26-15-17-28(18-16-26)35-27-9-5-2-6-10-27;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-10,12,15-19,21-22H,11,13-14,20H2,(H,33,34);6-8H,1-3,5H2
chave InChI
MBPXGBINIINSEU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)