Documentos Principais
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 603,00
25 MG
R$ 2.430,00
R$ 603,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 603,00
25 MG
R$ 2.430,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
256.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 603,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
chave InChI
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor.
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)