SML1733
FINDY
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-5-[[4-Methoxy-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, (Z)-5-(4-Methoxy-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one
Selecione um tamanho
R$ 638,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 638,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#CC1=C(OC)C=CC(/C=C2SC(NC\2=O)=S)=C1
InChI
1S/C16H17NO2S2Si/c1-19-13-6-5-11(9-12(13)7-8-22(2,3)4)10-14-15(18)17-16(20)21-14/h5-6,9-10H,1-4H3,(H,17,18,20)/b14-10-
chave InChI
JHFDWHHUUUMRLK-UVTDQMKNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)