Documentos Principais
SML1650
Sigma-Aldrich
OAC2
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-1H-Indol-5-yl-benzamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 502,00
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 502,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, off-white to gray and beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(NC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18)
chave InChI
JCAFGYWSIWYMOX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4), which is involved in the self-renewal of undifferentiated embryonic stem cells, regulating embryonic stem cell pluripotency.
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)