SML1537
Cantharidin Ready Made Solution
0.1 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
insect
Nível de qualidade
Formulário
solution
concentração
0.1 mg/mL in DMSO
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]2[C@]3([C@@]([C@H]1CC2)(C(=O)OC3=O)C)C
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
chave InChI
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)