SML1525
(-)-JQ1
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-(-)-tert-Butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, 6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid, 4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (6R)-
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)(C)C)C[C@@H]1C2=NN=C(C)N2C(SC(C)=C3C)=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
InChI
1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3/t17-/m1/s1
chave InChI
DNVXATUJJDPFDM-QGZVFWFLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
For characterization details of the active probe, (+)-JQ1, please visit the JQ1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
(+)-JQ1, the active enantiomer, is available from Sigma. To learn more about and purchase (+)-JQ1, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)