SML1520
GS39783
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
GS-39783, N,N′-Dicyclopentyl-2-methylsulfanyl-5-nitro-pyrimidine-4,6-diamine, N4,N6-dicyclopentyl-2-(methylthio)-5-nitro-4,6-pyrimidinediamine
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc(NC2CCCC2)c(c(NC3CCCC3)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N5O2S/c1-23-15-18-13(16-10-6-2-3-7-10)12(20(21)22)14(19-15)17-11-8-4-5-9-11/h10-11H,2-9H2,1H3,(H2,16,17,18,19)
chave InChI
GSGVDKOCBKBMGG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3