Documentos Principais
SML1487
Sigma-Aldrich
ABT-089 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-methyl-3-(2-(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride, Pozanicline dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
265.18
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +20 to +30°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(OC[C@@H]2CCCN2)C=CC=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10;;/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3;2*1H/t10-;;/m0../s1
chave InChI
UGVSESCRKJTJAK-XRIOVQLTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ABT-089 (Pozanicline) is a subtype-selective neuronal nicotinic receptor partial agonist binding primarily to the α4β2 and also α6β2 subtypes. It has been investigated for alleviating symptoms of nicotine withdrawal including cognitive deficits and anxiety.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)