Documentos Principais
SML1439
Sigma-Aldrich
ML354
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-methanol, VU0099704
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
282.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 25 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(CO)=C1C2=CC=CC=C2)C3=C1C=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C16H14N2O3/c1-17-14-8-7-12(18(20)21)9-13(14)16(15(17)10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,19H,10H2,1H3
chave InChI
GNJUKVGDCUKDLF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML354 is a potent and selective PAR4 (protease activated receptor-4) antagonist.
ML354 is a potent and selective PAR4 antagonist.
Outras notas
Light and air sensitive.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)