Documentos
SML1387
Sigma-Aldrich
Mps1-IN-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Cyclopentyl-2-[[2-ethoxy-4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]amino]-5,7,8,9-tetrahydro-5-methyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H36N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
480.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)CCC(N5C)=O)=C5C=N3)C(OCC)=C2
InChI
1S/C26H36N6O3/c1-3-35-23-16-19(31-13-10-20(33)11-14-31)8-9-21(23)28-26-27-17-22-25(29-26)32(18-6-4-5-7-18)15-12-24(34)30(22)2/h8-9,16-18,20,33H,3-7,10-15H2,1-2H3,(H,27,28,29)
chave InChI
WELBJLUKWAJOQV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mps1-IN-2 is a potent and selective inhibitor of Mps1 kinase. Mps1-IN-2 also significantly inhibits Plk1.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3