Documentos Principais
SML1383
Sigma-Aldrich
OG-L002 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′-((1R,2S)-2-Aminocyclopropyl)-[1,1′-biphenyl]-3-ol hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.120,00
25 MG
R$ 4.497,00
R$ 1.120,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.120,00
25 MG
R$ 4.497,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
261.75
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.120,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, light yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1[C@@H](C(C=C2)=CC=C2C3=CC=CC(O)=C3)C1.Cl
InChI
1S/C15H15NO.ClH/c16-15-9-14(15)11-6-4-10(5-7-11)12-2-1-3-13(17)8-12;/h1-8,14-15,17H,9,16H2;1H/t14-,15+;/m1./s1
chave InChI
LPVCAMIPTMRRLZ-LIOBNPLQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
OG-L002 is a recently developed inhibitor of LSD1.
OG-L002 is a recently developed inhibitor with IC50 of 20 nM at LSD1 and much lower activity at MAO-A and MAO-B (1.38 and 0.72 μM, respectively). OG-L002 exhibits potent anti-viral activity in vitro and in mouse models of HSV infection. Lysine specific demethylase 1 (LSD1) is a histone demethylase that removes methyl groups from lysine 4 or 9 of H3 histone tails. Inhibition of LSD1 leds to suppression of herpes simplex and herpes zoster viral infections and viral reactivation from latency. MAO inhibitors (pargyline, tranylcypromine) are known to inhibit LSD1, but with low potency and selectivity. OG-L002 is a more selective and potent tool for LSD1 inhibition.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)