Documentos
SML1380
Sigma-Aldrich
Sacubitril calcium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid calcium salt, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutanoic acid; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU-377 calcium salt, AHU377 calcium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28NO5 · 0.5Ca
Número CAS:
Peso molecular:
430.52
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin. Sacubitril forms half of the heart failure combination drug LCZ696, along with the angiotensin-receptor blocker Valsartan. Sacubitril (AHU377) is cojnverted by esterases into the active inhibitor LBQ657, which prevents neprilysin′s degradation of atrial and brain natriuretic peptide, two blood pressure lowering peptides. The AHU377 valsartan combination drug LCZ696 showed a reduction in the risk of cardiovascular death of 20% compared to the standard ACE inhibitor enalapril, and also a 21% drop in the risk of hospitalization.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7