Documentos Principais
SML1320
Sigma-Aldrich
NSC687852
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-Bis((4-nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, b-AP15
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H17N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
419.39
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CN(C(C=C)=O)C1)=CC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2
chave InChI
GFARQYQBWJLZMW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NSC687852 is a cell-permeable, potent, reversible and selective inhibitor of 19S regulatory-particle-associated deubiquitinases (DUBs) UCHL5 and USP14, with no effect on UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP7, USP8 and BAP1 and on the proteasomal proteolytic activities. NSC687852 induces cell-cycle arrest and apoptosis in several colon cancers and in CNS cells, and suppresses tumor growth in various mouse models.
NSC687852 is a cell-permeable, potent, reversible and selective inhibitor of 19S regulatory-particle-associated deubiquitinases (DUBs) UCHL5 and USP14.
Outras notas
Light and air sensitive.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)