Documentos Principais
SML1305
Sigma-Aldrich
T56-LIMKi
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Methyl-N-[3-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-5-isoxazolecarboxamide, T5601640
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14F3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
389.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC(NC(C3=CC(C)=NO3)=O)=CC=C2
InChI
1S/C19H14F3N3O3/c1-11-8-16(28-25-11)18(27)24-14-6-2-4-12(9-14)17(26)23-15-7-3-5-13(10-15)19(20,21)22/h2-10H,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
chave InChI
XVOKFRPKSAWELK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor that reduces phosphorylated cofilin, and induces disassembly of actin stress fibers in NF1-/- MEFs cells.
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)