SML1215
Cuspin-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5-Bromo-3-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC(Br)=CN=C2)=O
InChI
1S/C13H10BrNO/c1-9-2-4-10(5-3-9)13(16)11-6-12(14)8-15-7-11/h2-8H,1H3
chave InChI
AJZRSLVRFSCCIL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3